Merck
674265
Sigma-Aldrich
N-Boc-肌氨酸-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C5H1515NO4
分子量:
193.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
87-88 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+4
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15N]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,6+1,9+1
InChI 密鑰
YRXIMPFOTQVOHG-ZBOSXPOMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)