Merck
673706
Sigma-Aldrich
3-甲酰基-4-羟基苯甲酸甲酯
97%
别名:
3-Formyl-4-hydroxybenzoesäure-methylester, 5-(甲氧羰基)水杨醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O4
CAS号:
分子量:
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
80-84 °C
官能基
aldehyde
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)6-2-3-8(11)7(4-6)5-10/h2-5,11H,1H3
InChI 密鑰
ADSJCWKOKYOJSZ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)