Merck
672866
Sigma-Aldrich
N-Boc-O-苄基-L-苏氨酸-13C4,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH(OCH2C6H5)13CH(13COOH)15NH-Boc
分子量:
314.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +22°, c = 2 in 95% ethanol
技術
bio NMR: suitable
mp
112-114 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+5
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13C@@H]([13CH3])OCc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1/i1+1,11+1,13+1,14+1,17+1
InChI 密鑰
CTXPLTPDOISPTE-JVNNLZABSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)