About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5F3O
CAS号:
分子量:
186.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4554
密度
1.215 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)13-9(10,11)12/h1,3-6H
InChI 密鑰
RWWGGRCLMVYXPM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C