化驗
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
官能基
acyl chloride
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
UTGGIQHJOAPIPD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
672106-1G | 4061825592244 |
672106-5G | 4061831831146 |