Merck
668400
Sigma-Aldrich
1,3-二甲基咪唑鎓-2-羧酸盐
technical grade, ≥80%
别名:
1,3-双(甲基)咪唑鎓-2-羧酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O2
分子量:
140.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
≥80%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
221-225 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cn1cc[n+](C)c1C([O-])=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-3-4-8(2)5(7)6(9)10/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
HESZXGSSISDCNI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Azouri M. et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 4877-4877 (2007)
Holbrey, J. D. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 28-28 (2003)