Merck
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3,3,3-三氟-1,2-环氧丙烷
97%
别名:
(S)-(-)-2-三氟甲基环氧乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3F3O
分子量:
112.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D <1.300
bp
25-32 °C
密度
1.294 g/mL at 25 °C
官能基
ether
fluoro
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
應用
三氟甲基手性助剂的前体,可促进高非对映选择性 Simmons-Smith 环丙烷化反应。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F
閃點(°C)
-26 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)