Merck
665428
Sigma-Aldrich
草酰-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
Ethanedioyl-1,2-13C2 dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2Cl2O2
CAS号:
分子量:
128.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
bp
62-65 °C
密度
1.523 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[13C](=O)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6/i1+1,2+1
InChI 密鑰
CTSLXHKWHWQRSH-ZDOIIHCHSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)