Merck
664774
Sigma-Aldrich
4-氯苯基甲磺酰氯
97%
别名:
(4-氯苯基)甲烷磺酰氯, 4-氯-α-甲苯磺酰氯, 4-氯苯甲烷磺酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2SO2Cl
CAS号:
分子量:
225.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
93-97 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.