Merck
663824
Sigma-Aldrich
氰基乙酸苄酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO2
CAS号:
分子量:
175.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.520
bp
115-125 °C/0.3 mmHg
密度
1.144 g/mL at 25 °C
官能基
ester
nitrile
phenyl
SMILES 字串
O=C(CC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2
InChI 密鑰
RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)