About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H39N3
CAS号:
分子量:
621.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
184-188 °C
SMILES 字串
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3cc(cc(c3)N(c4ccccc4)c5cccc(C)c5)N(c6ccccc6)c7cccc(C)c7
InChI
1S/C45H39N3/c1-34-16-13-25-40(28-34)46(37-19-7-4-8-20-37)43-31-44(47(38-21-9-5-10-22-38)41-26-14-17-35(2)29-41)33-45(32-43)48(39-23-11-6-12-24-39)42-27-15-18-36(3)30-42/h4-33H,1-3H3
InChI 密鑰
HKDGIZZHRDSLHF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3