Merck
662569
Sigma-Aldrich
油酸钠-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
别名:
油酸-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)313CH2CO2Na
分子量:
313.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
mp
232-235 °C
質量偏移
M+9
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C\[13CH]=C/[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1,17+1;
InChI 密鑰
BCKXLBQYZLBQEK-QWOZKYFASA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)