Merck
661368
Sigma-Aldrich
二乙二醇二乙酸酯
97%
别名:
2,2′-氧基二乙醇二乙酸酯, 二乙酸二甘醇酯, 二甘醇二醋酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H3CCO2CH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
190.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.431
密度
1.101 g/mL at 25 °C
官能基
ester
ether
SMILES 字串
CC(=O)OCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O5/c1-7(9)12-5-3-11-4-6-13-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
UBPGILLNMDGSDS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)