Merck
658170
Sigma-Aldrich
二甲基硫-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3S13CH3
分子量:
64.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
38 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3]S[13CH3]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
QMMFVYPAHWMCMS-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-32.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-36 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)