Merck
657670
Sigma-Aldrich
N,N,N-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧基]乙胺盐酸盐的均聚物
别名:
MADQUAT, N,N,N-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧基]乙胺盐酸盐的均聚物, 聚(2-(三甲基氨基)乙基甲基丙烯酸酯 )
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C9H18ClNO2)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
solid
溶解度
H2O: soluble
methanol: soluble
SMILES 字串
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
物理性質
阳离子聚合电解质
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)