Merck
656860
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-d5-acid
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCD2CD(OH)CD2COOH
分子量:
153.14
分類程式碼代碼:
12352005
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)