Merck
656542
Sigma-Aldrich
环己烷磺酰氯
90%
别名:
Cyclohexylsulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11ClO2S
CAS号:
分子量:
182.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
折射率
n20/D 1.499
密度
1.259 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)