化驗
97%
折射率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves