Merck
650765
Sigma-Aldrich
反式-3-(4-甲氧基苯甲酰)丙烯酸
99%
别名:
β-4-Methoxybenzoylacrylic acid, 3-(p-Methoxybenzoyl)acrylic acid, 3-p-Anisoylacrylic acid, 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4COCH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
206.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
132-136 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)/b7-6+
InChI 密鑰
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)