Merck
649171
Sigma-Aldrich
聚(2-丙基丙烯酸)
average Mn 20,000-80,000
别名:
2-Propylacrylic acid homopolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H10O2)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
solid
分子量
average Mn 20,000-80,000
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(=C)CCC
InChI 密鑰
HEBDGRTWECSNNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于给药的 pH 敏感型聚合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)