主要文件
648639
Sigma-Aldrich
2,4-戊二酮,聚合物键合型
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
2 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標籤範圍
2.5-3.5 mmol/g O loading
粒徑
100-200 mesh
儲存溫度
2-8°C
相关类别
應用
清除肼和伯胺类化合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)