Merck
648620
Sigma-Aldrich
2′-脱氧腺苷-13C10,15N5-单磷酸 钠盐
≥98 atom %, ≥95% (CP)
别名:
dAMP-13C10,15N5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C10H12Na215N5O6P
分子量:
390.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+15
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][13C]1([H])[13C@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O[13C@]1([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])[H]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)