Merck
646245
Sigma-Aldrich
甘油三(油酸酯-9,10-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
三油精-9,10-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C51H104O6
分子量:
891.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1
InChI 密鑰
PHYFQTYBJUILEZ-VJJJIHCLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)