Merck
645702
Sigma-Aldrich
腺苷-13C10,15N5 5′三磷酸 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
别名:
ATP-13C10,15N5 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C10H1415N5Na2O13P3
分子量:
566.04
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+15
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3