Merck
643874
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸-15N,d9
98 atom % 15N, 97 atom % D, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DO2C(CD2)2CD(15ND2)CO2D
分子量:
157.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
97 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
技術
bio NMR: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D,6+1/hD4
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-JLORKINQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)