Merck
643831
Sigma-Aldrich
4-溴三苯胺
97%
别名:
4-溴-N,N-二苯基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14BrN
CAS号:
分子量:
324.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
108-112 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
InChI 密鑰
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)