化驗
97%
形狀
solid
mp
242-246 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc2cc(F)ccc2c1
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI 密鑰
CYKDCZRPLWJEKA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3