Key Documents
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
别名:
汞泄漏处理包
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
應用
用于安全处理汞泄漏的快速吸收剂
包裝
含 100g Mercurisorb 的应急包,包括紧凑型塑料盒中的一次性手套、小铲、刷子和一次性吸管。
法律資訊
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges