Merck
637483
Sigma-Aldrich
2-氧代茚满-1-甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10O3
分子量:
190.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
65-69 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI 密鑰
RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)