Merck
617105
Sigma-Aldrich
1,3-二氯苯-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D4Cl2
CAS号:
分子量:
151.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
bp
172-173 °C (lit.)
mp
-25--22 °C (lit.)
密度
1.323 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
ZPQOPVIELGIULI-RHQRLBAQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)