Merck
616990
Sigma-Aldrich
三苯基膦-d15
98 atom % D
别名:
Tri(phenyl-d5)phosphine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6D5)3P
CAS号:
分子量:
277.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
bp
377 °C
mp
79-81 °C (lit.)
質量偏移
M+15
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
InChI 密鑰
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
428.0 °F - closed cup
閃點(°C)
220.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)