Merck
615714
Sigma-Aldrich
甲基叔丁基醚-d12
99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)3COCD3
分子量:
100.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
55-56 °C
密度
0.840 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+12
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-MGKWXGLJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)