Merck
615641
Sigma-Aldrich
环戊烷-d10
99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5D10
CAS号:
分子量:
80.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
50 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI 密鑰
RGSFGYAAUTVSQA-YXALHFAPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)