Merck
614599
Sigma-Aldrich
DL-异亚丙基甘油-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D5H7O3
分子量:
137.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
bp
188-189 °C
密度
1.103 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D
InChI 密鑰
RNVYQYLELCKWAN-ZDGANNJSSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)