Merck
614351
Sigma-Aldrich
对甲酚-2,3,5,6-d4,OD
97 atom % D
别名:
4-甲基苯酚-2,3,5,6-d4,OD
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6D4OD
分子量:
113.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D/hD
InChI 密鑰
IWDCLRJOBJJRNH-MDXQMYCFSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)