Merck
613843
Sigma-Aldrich
三甲基-d 9 -胺 盐酸盐
99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)3N · HCl
CAS号:
分子量:
104.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
品質等級
形狀
solid
mp
283-284 °C (lit.)
質量偏移
M+9
SMILES 字串
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI 密鑰
SZYJELPVAFJOGJ-KYRNGWDOSA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)