About This Item
线性分子式:
(DO2CCH2)2N(CH2)2N(CH2CO2D)2
CAS号:
分子量:
296.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H]
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i/hD4
InChI 密鑰
KCXVZYZYPLLWCC-JBISRTOLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3