Merck
611328
Supelco
碘甲烷-13C溶液
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), trimethyl phosphite 1 %, chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CH3I
分子量:
142.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
成份
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
濃度
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
格式
single component solution
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
间接检测试验
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)