Merck
608645
Sigma-Aldrich
三苯氧胺-(N,N-二甲基-13C2)-15N
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C24H2915NO
分子量:
374.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % 15N
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
SMILES 字串
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCC[15N]([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i2+1,3+1,27+1
InChI 密鑰
NKANXQFJJICGDU-MEAUAUGVSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Lact. - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)