Merck
608440
Sigma-Aldrich
尿素-15N2,18O
95 atom % 18O, 99 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215NC18O15NH2
分子量:
64.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 15N
95 atom % 18O
形狀
solid
mp
132-135 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[15NH2]C([15NH2])=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1,4+2
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-WXMFRBONSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)