主要文件
608262
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C,15N (Synechococcus sp.)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
存貨情形
not available in Japan
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)