Merck
608009
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
别名:
L-Histidine-ul-13C,15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H915N3O2
分子量:
164.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
技術
bio NMR: suitable
mp
282 °C (lit.)
質量偏移
M+9
SMILES 字串
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI 密鑰
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)