Merck
607460
Sigma-Aldrich
乙酸-13C2 铵-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CO215NH4
分子量:
80.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[15NH3].[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1+1,2+1;1+1
InChI 密鑰
USFZMSVCRYTOJT-BQCHDQQLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)