Merck
606669
Sigma-Aldrich
甲苯-4-13C
99 atom % 13C
别名:
甲基苯-4-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC6H8
CAS号:
分子量:
93.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1
InChI 密鑰
YXFVVABEGXRONW-VQEHIDDOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)