Merck
606499
Sigma-Aldrich
庚酸-5,6,7-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)2(CH2)3CO2H
分子量:
133.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
MNWFXJYAOYHMED-VMIGTVKRSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)