Merck
605425
Sigma-Aldrich
L-(-)-岩藻糖-1-13C
99 atom % 13C
别名:
6-脱氧-L-半乳糖-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H12O5
CAS号:
分子量:
165.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i2+1
InChI 密鑰
PNNNRSAQSRJVSB-ZAHPDWKSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)