Merck
605352
Sigma-Aldrich
D-核糖-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC4H10O5
CAS号:
分子量:
151.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i5+1
InChI 密鑰
HMFHBZSHGGEWLO-LZOXQHQWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)