Merck
605255
Sigma-Aldrich
D-谷氨酸-5-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO213C(CH2)2CH(NH2)CO2H
分子量:
148.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[C@H](CC[13C](O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i4+1
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-AVODWXSXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)