Merck
604518
Sigma-Aldrich
2-甲基-1,3-丁二烯-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
别名:
3-Methyl-1,3-butadiene-2-13C, Isoprene-3-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=13CHC(CH3)=CH2
分子量:
69.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
包含
p-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
34 °C (lit.)
mp
-146 °C (lit.)
密度
0.681 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(=C)[13CH]=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i4+1
InChI 密鑰
RRHGJUQNOFWUDK-AZXPZELESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-65.2 °F
閃點(°C)
-54 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)