Merck
60420
Sigma-Aldrich
油酸钾
technical, ≥87% (fatty acid)
别名:
十八烯酸 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
CAS号:
分子量:
320.55
Beilstein:
4167152
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
≥87% (fatty acid)
雜質
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
SMILES 字串
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI 密鑰
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
油酸钾可用于合成未凝固的油酸磁性超细粒子。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
"Preparation of ultrafine particle multilayers using the Langmuir?Blodgett technique"
<BIG>Nakaya T, et al.</BIG>
Journal of Materials Chemistry, 6(05), 691-697 (1996)